Key Documents
495557
Tetra-2-pyridinylpyrazine
97%
Synonim(y):
2,3,5,6-Tetra(2-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetra(2′-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetra-2-pyridinylpyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(α-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(2-pyridinyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(2-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(2′-pyridyl)pyrazine, Tetra(2-pyridyl)pyrazine, Tetra-2′-pyridylpyrazine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
292-294 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(nc1)-c2nc(-c3ccccn3)c(nc2-c4ccccn4)-c5ccccn5
InChI
1S/C24H16N6/c1-5-13-25-17(9-1)21-22(18-10-2-6-14-26-18)30-24(20-12-4-8-16-28-20)23(29-21)19-11-3-7-15-27-19/h1-16H
Klucz InChI
UOJZYBFRNITHCX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- [{CuCl}2(μ-tppz)][PF6]2 (PF6=hexafluorophosphate)
- [(Cp*2Ln)2(μ-tppz.)](BPh4) (Cp*=pentamethylcyclopentadienyl; Ln=Gd, Tb, Dy; BPh4=tetraphenyl borate)
- [Fe(tpyprz)2]2[Mo8O26]·3.7H2O (Mo8O26=octamolybdate)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?