Kluczowe dokumenty
516902
4′,4′′′′-(1,4-Phenylene)bis(2,2′:6′,2′′-terpyridine)
96%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
mp
340 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(nc1)-c2cc(cc(n2)-c3ccccn3)-c4ccc(cc4)-c5cc(nc(c5)-c6ccccn6)-c7ccccn7
InChI
1S/C36H24N6/c1-5-17-37-29(9-1)33-21-27(22-34(41-33)30-10-2-6-18-38-30)25-13-15-26(16-14-25)28-23-35(31-11-3-7-19-39-31)42-36(24-28)32-12-4-8-20-40-32/h1-24H
Klucz InChI
NXMHYAQTBVTLRK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?