Kluczowe dokumenty
939765
Tri(ethylene glycol) (N-hydroxyethoxy)ethyl methacrylamide
contains 200 ppm MEHQ
Synonim(y):
Hydrożele
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid (Viscous Liquid or Paste)
Poziom jakości
zawiera
200 ppm MEHQ
kolor
colorless to yellow
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C(C)=C)NCCOCCOC(C)OCCOCCOCCOC(C)OCCOCCNC(C(C)=C)=O
InChI
1S/C26H48N2O10/c1-21(2)25(29)27-7-9-31-13-17-35-23(5)37-19-15-33-11-12-34-16-20-38-24(6)36-18-14-32-10-8-28-26(30)22(3)4/h23-24H,1,3,7-20H2,2,4-6H3,(H,27,29)(H,28,30)
Klucz InChI
CQIHNSAQHHTPKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Ukierunkowane dostarczanie leków
- Kontrolowane lub długotrwałe dostarczanie leków
- Jako usuwalny środek sieciujący pH
- Synteza polimerów poliacetalowych
- Hydrożele reagujące na bodźce
Cechy i korzyści
- Unikalny mechanizm degradacji - ulega rozkładowi w środowisku kwaśnym i wytwarza neutralne produkty degradacji
- Rozpuszczalny w wodzie
- Biodegradowalny i biokompatybilny
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)