Merck
934550
Sigma-Aldrich
Silyl-ether based ROMP monomer
iPrSi
Synonim(y):
2,2-bis(1-metyloetylo)-1,3-dioksa-2-silacyklohept-5-en
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
Próba
≥98%
Poziom jakości
Formularz
liquid
skład
iPrSi
kolor
colorless to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)[Si]1(C(C)C)OC/C=C\CCO1
InChI
1S/C11H22O2Si/c1-10(2)14(11(3)4)12-8-6-5-7-9-13-14/h5-6,10-11H,7-9H2,1-4H3/b6-5-
Klucz InChI
YBYQYMPJHKPHMH-WAYWQWQTSA-N
Opis ogólny
Monomery polimeryzacji metatezy z otwarciem pierścienia (ROMP) są atrakcyjnym budulcem dla zaawansowanych materiałów polimerowych w dziedzinie biomedycyny. 2,2-bis(1-metyloetylo)-1,3-dioksa-2-silacyklohept-5-en, lub oparty na eterze sililowym monomer ROMP iPrSi, jest dwufunkcyjną cykliczną olefiną, która może być stosowana do syntezy różnych cząsteczek i polimerów o zróżnicowanym składzie i złożonej strukturze. iPrSi może kopolimeryzować z różnymi pochodnymi norbornenu, w tym małymi cząsteczkami i makrocząsteczkami, umożliwiając tworzenie kopolimerów rozkładających szkielet, które mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach biomedycznych. Metoda polimeryzacji ROMP jest lepsza, ponieważ pozwala na dostosowanie powstałego materiału polimerowego.
Zastosowanie
Synteza zaawansowanych materiałów polimerowych do zastosowań biomedycznych, w tym:
  • dostarczanie leków
  • obrazowanie molekularne
  • samoorganizacja
  • hydrożele
  • powłoki urządzeń medycznych
  • materiał reagujący na bodźce
Cechy i korzyści
  • Wydajność kopolimeryzacji z szeroką gamą (makro)monomerów na bazie norbornenu
  • Kontrolowana polimeryzacja ROMP
  • Możliwość dostosowania substytutu eteru sililowego w celu kontroli degradacji
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scott C Radzinski et al.
Macromolecular rapid communications, 37(7), 616-621 (2016-02-06)
Bottlebrush polymers are synthesized using a tandem ring-opening polymerization (ROP) and ring-opening metathesis polymerization (ROMP) strategy. For the first time, ROP and ROMP are conducted sequentially in the same pot to yield well-defined bottlebrush polymers with molecular weights in excess
Peyton Shieh et al.
Nature chemistry, 11(12), 1124-1132 (2019-10-30)
Ring-opening metathesis polymerization of norbornene-based (macro)monomers is a powerful approach for the synthesis of macromolecules with diverse compositions and complex architectures. Nevertheless, a fundamental limitation of polymers prepared by this strategy is their lack of facile degradability, limiting their utility
Banruo Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(43), 17920-17925 (2021-10-23)
Materials capable of degradation upon exposure to light hold promise in a diverse range of applications including biomedical devices and smart coatings. Despite the rapid access to macromolecules with diverse compositions and architectures enabled by ring-opening metathesis polymerization (ROMP), a