Merck
938661
Sigma-Aldrich
N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]methacrylamide
contains MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
N-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-2-metylo-2-propenamid, N Metakrylamid, Cross linkery, HEEMAM, HEOEMA, Poliacetale, Reagujący na bodźce, Rozpuszczalny w wodzie środek sieciujący, Rozszczepialny środek sieciujący, Środek sieciujący do podawania leków
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
Kod UNSPSC:
12162008
Formularz
liquid (or paste)
Poziom jakości
zawiera
MEHQ as inhibitor
kolor
yellow
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
N-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]metakrylamid może być stosowany do syntezy polimerów poliacetalowych. Metakryloamid tri(glikolu etylenowego) (N-hydroksyetoksy)etylu, który jest wrażliwym na pH środkiem sieciującym i monomerem zawierającym grupę acetalową, może być syntetyzowany z N-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]metakryloamidu.
Zastosowanie
  • Ukierunkowane dostarczanie leków
  • Rozpuszczalny w wodzie i sieciowalny
  • Hydrożele reagujące na bodźce *
  • Polimeryzacja rodnikowa
Cechy i korzyści
  • Rozpuszczalność w wodzie i wysoka absorpcja wody
  • Biodegradowalny i biokompatybilny
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)