Merck
937177
Sigma-Aldrich
Methoxy-poly(ethylene glycol) amine-block-poly-L-lysine hydrobromide
PEG average Mn 2000, PLLA average Mn 10000
Synonim(y):
mPEGNH2-PLL, Inżynieria tkankowa, Kopolimer blokowy, Micele polimerowe, Obrazowanie guza, Polimer dostarczający leki, mPEG-amina2k -PLL10k
About This Item
Wzór liniowy:
C3H9NO(OC2H4)x-(C6H13N2OBr)n
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
Formularz
powder or chunks
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 2000
PLLA average Mn 10000
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Blok aminowy metoksy-poli(L-lizyny) poli(glikolu etylenowego) (mPEG-PLL) jest kationowym kopolimerem diblokowym składającym się z funkcjonalizowanego aminowo PEG i PLL, który może być stosowany w aplikacjach dostarczania leków w celu poprawy skuteczności terapeutycznej. Kationowy blok PLL może wiązać się z DNA lub RNA, a także z innymi środkami terapeutycznymi, podczas gdy blok PEG z funkcjonalizacją aminową hamuje adsorpcję białek i może być dalej funkcjonalizowany cząsteczkami docelowymi w celu ukierunkowanego i kontrolowanego dostarczania leków. Ten kationowy kopolimer diblokowy może samoorganizować się w obecności leku, tworząc micele polimerowe i polimersomy.
Zastosowanie
  • Zastosowania niewirusowego dostarczania genów
  • Ukierunkowane dostarczanie leków
  • Powłoki białkowe i hodowla tkankowa
Cechy i korzyści
  • Zdolność do samoorganizacji w celu utworzenia miceli i polimersomów
  • Aminowa grupa funkcyjna w łańcuchu bocznym umożliwia dalszą szybką funkcjonalizację
  • Kationowa poli(L-lizyna) ma doskonałe właściwości kondensacji DNA i RNA
  • Biodegradowalny, biokompatybilny i rozpuszczalny w wodzie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)