Kluczowe dokumenty
937819
Methoxy-poly(ethylene glycol) amine-block-poly-L-lysine hydrobromide
PEG average Mn 2000, PLLA average Mn 5000
Synonim(y):
Block copolymer, Drug delivery polymer, Polymeric micelles, Tissue engineering, Tumor imaging, mPEG-amine2k -PLL5k, mPEGNH2-PLL (Hidden synonyms: Polymeric micelles, Block copolymer, Tumor imaging, Tissue engineering, Drug delivery polymer)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
chunks
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 2000
PLLA average Mn 5000
kolor
white
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCCOCCNC(C(CCCC[NH3+])N[H])=O.[Br-]
InChI
1S/C11H25N3O3.BrH/c1-16-8-9-17-7-6-14-11(15)10(13)4-2-3-5-12;/h10H,2-9,12-13H2,1H3,(H,14,15);1H
Opis ogólny
Zastosowanie
*Targeted drug delivery application
*Protein coatings and tissue culture
Cechy i korzyści
*Amine functional group at the side chain enables further rapid functionalization
*Cationic poly(L-lysine) has excellent DNA and RNA condensation property
*Biodegradable, biocompatible and water soluble
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)