Merck
659657
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-polylactide methyl ether
PEG average Mn 750, PLA average Mn 1,000
Synonim(y):
PEG-b-PLA
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)x(COCHCH3O)yH
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 750
PLA average Mn 1,000
Poziom jakości
Cechy i korzyści
Biodegradable, water-soluble polymer. Applications include drug encapsulation and drug delivery.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Opracowanie leków ukierunkowanych na określone miejsca w ludzkim ciele pozostaje obecnie jednym z największych wyzwań w biomedycynie.
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.