Merck
939625
Sigma-Aldrich
Ethyl ethylene phospholane monomer
Synonim(y):
2-tlenek etoksy-1,3,2-dioksafosfolanu, Fosforan etylu i etylenu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9O4P
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
152.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Formularz
liquid
Poziom jakości
kolor
colorless
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P1(OCCO1)OCC
InChI
1S/C4H9O4P/c1-2-6-9(5)7-3-4-8-9/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
IUVGGESEBFJHPK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Etyloetylenofosfolan jest wszechstronnym monomerem do syntezy biokompatybilnych i biodegradowalnych polimerów. Polimeryzacja z otwarciem pierścienia (ROP) tego monomeru fosfolanowego w obecności metaloorganokatalizatorów daje poli(fosfoestry) (PPE), które są powszechnie stosowane w badaniach biomedycznych.
Zastosowanie
Etyloetylenofosfolan, znany również jako fosforan etyloetylenu lub 2-tlenek 2-etoksy-1,3,2-dioksafosfolanu, jest stosowany w wielu aplikacjach polimeryzacyjnych, w tym:
  • Synteza polimerów: Monomer ten jest wykorzystywany jako budulec do syntezy biodegradowalnych i biokompatybilnych polifosfoestrów.
  • Rozwój nanonośników: Polimery syntetyzowane z monomeru ehtyloetylenofosfolanu tworzą wydajne nanonośniki do dostarczania leków i terapii genowej, w tym do stosowania w ukierunkowanym i kontrolowanym uwalnianiu środków terapeutycznych.
  • Wytwarzanie hydrożeli: Monomer ten może być wykorzystywany do opracowywania polimerów do zastosowań w inżynierii tkankowej, oferując rusztowania o doskonałej biokompatybilności i potencjale do wzrostu i regeneracji komórek.
Cechy i korzyści
Cechy i zalety fosfolanu etyloetylenowego obejmują:
  • Biokompatybilność i biodegradowalność: Poprzez polimeryzację z otwarciem pierścienia (ROP) monomeru fosfolanu etyloetylenu możliwa jest synteza polimerów wykorzystywanych w zastosowaniach biomedycznych, które są kompatybilne z komórkami i ulegają degradacji w czasie
  • Zachowanie termoresponsywne: W roztworach wodnych monomer ten wykazuje niższą krytyczną temperaturę roztworu (LCST), dzięki czemu reaguje na zmiany temperatury, co zwiększa jego potencjał w systemach kontrolowanego uwalniania.
  • Degradacja zależna od pH: Powstałe polimery można zaprojektować tak, aby ulegały degradacji przy określonych poziomach pH, umożliwiając ukierunkowane uwalnianie kapsułkowanych substancji.
  • Rozpuszczalny w wodzie: Monomer ten umożliwia syntezę polimerów rozpuszczalnych w wodzie, ułatwiając ich włączenie do różnych preparatów wodnych Monomer fosfolanu etylowo-etylenowego klasy biomedycznej otwiera drzwi do zaawansowanych biomateriałów i zapewnia naukowcom i programistom potężne narzędzie do tworzenia biokompatybilnych i konfigurowalnych polimerów do szeregu zastosowań w badaniach biomedycznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)