Kluczowe dokumenty
939684
Poly(glycerol succinate)
Synonim(y):
PGSu
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(OH)CH2OOC(CH2)2COO]n
Kod UNSPSC:
12162002
Polecane produkty
Opis ogólny
Poli(bursztynian glicerolu) (PGSu) to biodegradowalny polimer syntetyzowany z dwóch monomerów pochodzenia biologicznego: glicerolu i kwasu bursztynowego. Jest to nowy zielony hiperrozgałęziony poliester (HBPE) o regulowanych właściwościach mechanicznych, potencjalnie przydatny w inżynierii tkanek miękkich i medycynie regeneracyjnej. Szkielet polimeru i wiązania krzyżowe mogą ulegać degradacji hydrolitycznej ze względu na obecność wiązań estrowych. Wiązania estrowe w szkielecie polimeru sieciują kowalencyjnie, tworząc trójwymiarową (3D) sieć losowych zwojów w wyższej temperaturze (>130 °C) pod próżnią bez użycia toksycznych środków sieciujących.
Zastosowanie
- Odpowiedni jako plastyfikator
- W systemach dostarczania leków
- Inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna
- Rozwój urządzeń medycznych
Cechy i korzyści
*Zmienne właściwości mechaniczne
*Wyższe właściwości odwracalnych odkształceń
*Polimer bioresorbowalny
*Przyspieszacz degradacji polimerów nieulegających degradacji
*Wyższe właściwości odwracalnych odkształceń
*Polimer bioresorbowalny
*Przyspieszacz degradacji polimerów nieulegających degradacji
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)