Kluczowe dokumenty
939676
Poly(butylene succinate-co-butylene adipate)
average Mw (10kDa)
Synonim(y):
PBSA
About This Item
Wzór liniowy:
[HO(C8H12O4)x(C10H16O4)yH]
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
Formularz
powder, chunks or granules
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw (10kDa)
kolor
, white to light beige-brown
Opis ogólny
Poli(bursztynian butylenu - adypinian butylenu) (PBSA) to połączenie diolu 1,4-butanowego, kwasu bursztynowego i kwasu adypinowego. Jest to biodegradowalny, alifatyczny polimer poliestrowy o właściwościach podobnych do polipropylenu i LDPE. PBSA jest zrównoważonym zamiennikiem tworzyw sztucznych pochodzenia petrochemicznego, ponieważ może być produkowany ze źródeł odnawialnych, takich jak biomasa. Grupa estrowa w szkielecie polimeru jest degradowalna hydrolitycznie, co czyni ten polimer korzystnym w wielu zastosowaniach i dziedzinach, w tym w zrównoważonych opakowaniach, rolnictwie i medycynie.
Zastosowanie
- Opakowania nadające się do recyklingu i zrównoważone - w tym opakowania na żywność, folie, torby lub pudełka
- Kosmetyki
- Dostarczanie leków i implanty
- Lepsza aplikacja do formowania folii
Cechy i korzyści
- Szybsza degradacja
- Przetwarzalność termoplastyczna
- Zrównoważona alternatywa dla polimerów ropopochodnych
- Doskonała biodegradowalność
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)