Merck
938726
Sigma-Aldrich
ImPy-Dipop-Dipp
greener alternative
Synonim(y):
chlorek 5-(2,6-diizopropoksyfenylo)-2-(2,6-diizopropylofenylo)imidazo[1,5-a]pirydyn-2-ium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H39ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.11
Kod UNSPSC:
12352100
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
white
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(C1=CC=CC(C(C)C)=C1[N+]2=CN3C(C4=C(OC(C)C)C=CC=C4OC(C)C)=CC=CC3=C2)C.[Cl-]
InChI
1S/C31H39N2O2.ClH/c1-20(2)25-13-10-14-26(21(3)4)31(25)32-18-24-12-9-15-27(33(24)19-32)30-28(34-22(5)6)16-11-17-29(30)35-23(7)8;/h9-23H,1-8H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XMDMIAJKGFBECK-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ImPy-Dipop-Dipp jest prekursorem NHC opracowanym w grupie Szostak. Ligand jest użyteczny w szeregu katalitycznych transformacji, a szczególnie dobrze nadaje się do następujących zastosowań: Suzuki-Miyaura cross-coupling aryl mesylates and tosylates, Suzuki-Miyaura cross-coupling of nitroarenes (Ar-NO2), Buchwald-Hartwig amination of alkyl sulfoxides
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Sprzęganie krzyżowe Suzuki-Miyaura arylowych mesylanów i tosylanów Sprzęganie krzyżowe Suzuki-Miyaura nitroarenów (Ar-NO2) lub arylowych sulfaminianów Aminowanie Buchwalda-Hartwiga alkilosulfotlenków lub arylosulfaminianów
Cechy i korzyści
ImPy-Dipop-Dipp jest asymetrycznym prekursorem ligandów NHC. Tworzy stabilne w powietrzu i wilgoci kompleksy z metalami przejściowymi i jest szczególnie skuteczny w katalizowanych palladem reakcjach sprzęgania krzyżowego.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)