Kluczowe dokumenty
936146
RUMeIPr
≥95%
Synonim(y):
2-(2,6-Diisopropylphenyl)-5-(dimethylamino)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
ciąg SMILES
CC(C1=CC=CC(C(C)C)=C1N2C=[N+]3C(C=CC=C3N(C)C)=C2)C.[Cl-]
Zastosowanie
RUMeIPr is a NHC ligand developed by the Szostak Group. This NHC analogue of the priviledged DalPhos scaffold has been used in the following reactions: Au-catalyzed C-C coupling, Au-catalyzed C-N coupling, and Au-catalyzed hydroamination of internal alkynes.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)