Merck
938688
Sigma-Aldrich
ImPy-Dipp-IMes
Synonim(y):
5-(2,6-diisopropylphenyl)-2-mesitylimidazo[1,5-a]pyridin-2-ium chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H33ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.03
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
kolor
white
ciąg SMILES
CC1=CC(C)=CC(C)=C1[N+]2=CN3C(C4=C(C(C)C)C=CC=C4C(C)C)=CC=CC3=C2.[Cl-]
InChI
1S/C28H33N2.ClH/c1-18(2)24-11-9-12-25(19(3)4)27(24)26-13-8-10-23-16-29(17-30(23)26)28-21(6)14-20(5)15-22(28)7;/h8-19H,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BQLNHZQDABCIAO-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
ImPy-Dipp-IMes is an NHC precursor developed in the Szostak group. The ligand is useful in a range of catalytic transformations, and is particularly well suited to the following: Suzuki-Miyaura cross-coupling of aryl mesylates and tosylates, Suzuki–Miyaura cross-coupling of nitroarenes (Ar–NO2), Buchwald-Hartwig amination of alkyl sulfoxides.
Zastosowanie
Suzuki-Miyaura cross-coupling of aryl mesylates and tosylates Suzuki–Miyaura cross-coupling of nitroarenes (Ar–NO2) or aryl sulfamates Buchwald-Hartwig amination of alkyl sulfoxides or aryl sulfamates.
Cechy i korzyści
ImPy-Dipp-Imes is an asymmetric NHC ligand precursor. It forms air-and moisture stable complexes with transition metals and is particularly effective in palladium catalyzed cross-coupling reactions.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)