Kluczowe dokumenty
934070
Sigma-Aldrich
Ovine collagen
3 mg/ml solution, low endotoxin
Synonim(y):
12340 RD
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.28
Poziom jakości
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
low endotoxin
≤100 EU/g Endotoxin (collagen)
pH
2.5-4
gęstość
1.01 g/mL± 0.02 g/mL
Opis ogólny
Kolagen jest głównym składnikiem macierzy pozakomórkowej (ECM) i oferuje niską immunogenność, porowatą strukturę, dobrą przepuszczalność i biokompatybilność w celu promowania żywotności komórek, adhezji, rozprzestrzeniania się, proliferacji i różnicowania. Roztwór kolagenu owczego o niskiej zawartości endotoksyny pochodzi od owiec i jest alternatywą dla kolagenu bydlęcego lub wieprzowego, który jest wysoce oczyszczony, w pełni identyfikowalny i o niskiej zawartości endotoksyny, dzięki czemu nadaje się do wielu zastosowań biomedycznych.
Zastosowanie
  • Biodrukowanie 3D
  • Inżynieria tkankowa
  • Dostarczanie leków
  • Medycyna regeneracyjna
  • Hodowla, enkapsulacja, ekspansja i różnicowanie komórek
Cechy i korzyści
  • Certyfikowana owca wolna od chorób
  • 93-97% kolagen typu I
  • 3-7% kolagenu typu III
  • Czystość 99
  • Wolny od prionów
Informacje prawne
CollOvine is a trademark of OviGenex LLC
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)