934089
Ovine collagen
lyophilized, low endotoxin
Synonim(y):
12340 RDP
Formularz
lyophilized
zanieczyszczenia
Bioburden, none detected
≤0.1 EU/mg Endotoxin
kolor
white to off-white
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolagen jest głównym składnikiem macierzy pozakomórkowej (ECM) i oferuje niską immunogenność, porowatą strukturę, dobrą przepuszczalność i biokompatybilność w celu promowania żywotności komórek, adhezji, rozprzestrzeniania się, proliferacji i różnicowania. Sproszkowany kolagen owczy o niskiej zawartości endotoksyny pochodzi od owiec i stanowi alternatywę dla kolagenu bydlęcego lub wieprzowego, który jest wysoce oczyszczony, w pełni identyfikowalny i o niskiej zawartości endotoksyny, dzięki czemu nadaje się do wielu zastosowań biomedycznych.
Zastosowanie
- Biodrukowanie 3D
- Inżynieria tkankowa
- Dostarczanie leków
- Medycyna regeneracyjna
- Hodowla, enkapsulacja, ekspansja i różnicowanie komórek
Cechy i korzyści
- Certyfikowana owca wolna od chorób
- 93-97% kolagen typu I
- 3-7% kolagenu typu III
- Czystość 99
- Wolny od prionów
Informacje prawne
CollOvine is a trademark of OviGenex LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)