Kluczowe dokumenty
920010
Sigma-Aldrich
Low endotoxin gelatin from porcine skin
gel strength >300 g Bloom
Synonim(y):
12089 10P HBLV
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
zanieczyszczenia
≤10 EU/g Endotoxin
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Ta żelatyna o niskiej zawartości endotoksyny jest kwaśną żelatyną pozyskiwaną ze świńskiej skóry i zaprojektowaną specjalnie do zastosowań wymagających intensywnie oczyszczonych biomateriałów.
Żelatyna jest szeroko stosowana w inżynierii tkankowej i biodruku 3D. Żelatyna pochodzi z naturalnych składników macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Ze względu na niski koszt, obfitość i zachowanie naturalnych motywów wiążących komórki, żelatyna stała się bardzo poszukiwanym materiałem do zastosowań w inżynierii tkankowej. Roztwór żelatyny ma termoodwracalne właściwości żelujące, które umożliwiają syntezę biokompatybilnych i biodegradowalnych hydrożeli oraz promują adhezję, rozprzestrzenianie się i proliferację komórek.
Opakowanie
1 g w butelce
Informacje prawne
X-Pure is a registered trademark of Rousselot B.V. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J M Harlan et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 48(3), 269-274 (1983-03-01)
Lipopolysaccharide (LPS) produced time- and dose-dependent bovine endothelial cell injury in vitro that was manifested initially by cell detachment from culture substrate with subsequent cell lysis. Bovine endothelial cell injury was observed with LPS derived from Salmonella minnesota R595, a