804592
Bovine Collagen Solution
Type I, 3 mg/mL, ≥95%, sterile filtered, BSE-Free, suitable for biomedical research
Synonim(y):
Kolagen I
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
liquid
stężenie
3 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
- Highly purified bovine corium pepsin solubilized collagen, atelo collagen, in 0.01 N HCl, pH 2. Predominantly Type I collagen with approximately 5% Type III at 3 mg/ml.
- Sterile filtered.
- BSE-Free.
- ≥95% purity by SDS PAGE.
Zastosowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
collagen-in-gene-delivery-applications
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Omówiono biomateriały na bazie hydrożeli do dostarczania komórek i regeneracji tkanek.