Kluczowe dokumenty
934097
Sigma-Aldrich
Ovine collagen
methacrylate functionalized, low endotoxin
Synonim(y):
12340 MA
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.28
Poziom jakości
Formularz
powder
zanieczyszczenia
Bioburden, none detected
≤0.1 EU/mg Endotoxin
kolor
white to off-white
grupa funkcyjna
methacrylate
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Kolagen jest głównym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) i oferuje niską immunogenność, porowatą strukturę, dobrą przepuszczalność i biokompatybilność w celu promowania żywotności komórek, adhezji, rozprzestrzeniania się, proliferacji i różnicowania.
Kolagen funkcjonalizowany metakrylanem jest polimeryzowalnym materiałem hydrożelowym pochodzącym z kolagenu owczego o niskiej zawartości endotoksyny. Dodanie fotosieciujących metakrylanowych grup funkcyjnych umożliwia fotopolimeryzację biokompatybilnych, biodegradowalnych i nieimmunogennych hydrożeli, które mogą hermetyzować komórki i być wykorzystywane w wielu zastosowaniach biomedycznych. Ten kolagen funkcjonalizowany metakrylanem jest również doskonałą alternatywą dla innych kolagenów pochodzenia naturalnego, takich jak te pochodzące od bydła lub świń.
Zastosowanie
  • Biodrukowanie 3D
  • Inżynieria tkankowa
  • Dostarczanie leków
  • Medycyna regeneracyjna
  • Hodowla, enkapsulacja, ekspansja i różnicowanie komórek
Cechy i korzyści
  • Certyfikowana owca wolna od chorób
  • 93-97% kolagen typu I
  • 3-7% kolagenu typu III
  • Czystość 99
  • Wolny od prionów
Informacje prawne
CollOvine is a trademark of OviGenex LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Collagen as Bioink for Bioprinting: A Comprehensive Review
Osidak, et al.
International Journal of Bioprinting, 6, 270-270 (2020)