Merck
917575
Sigma-Aldrich
PhotoCol-IRG, methacrylated collagen bioink kit, with Irgacure
Synonim(y):
Bioink, Bioprinting 3D, Kolagen
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
opis
Methacrylated collagen:
Degree of methacrylation ≥ 20%
Product components :
Methacrylated collagen (100 mg)
20 mM acetic acid (50 mL)
Neutralization solution (10 mL)
Irgacure photoinitiator ( 100 mg)
Poziom jakości
sterylność
sterile; sterile-filtered
zanieczyszczenia
≤10 EU/mL Endotoxin
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Zestaw biokomponentów 11917-IRG składa się z oczyszczonego metakrylowanego kolagenu bydlęcego typu I jako głównego składnika oraz innych odczynników wspomagających. Metakrylowany kolagen typu I jest wytwarzany z nienaruszonego telo-peptydowego kolagenu bydlęcego, w którym kolagen został zmodyfikowany poprzez reakcję wolnych amin, głównie grup ε-aminowych reszt lizyny, a także grup a-aminowych na N-końcach. Ponad 20% wszystkich reszt lizyny w cząsteczce kolagenu zostało zmetakrylowanych. Butelka z 20 mM roztworem kwasu octowego służy do rozpuszczania liofilizowanego metakrylowanego kolagenu w stężeniach od 3 do 8 mg/ml. Roztwór neutralizujący składa się z alkalicznego 10-krotnego roztworu soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS), który zapewnia fizjologiczne sole i pH w końcowej mieszaninie. Fotoinicjator składa się z Irgacure 2959 w metanolu (nie zawiera metanolu), który umożliwia sieciowanie UV drukowanej struktury przy 365 nm. 11917-IRG zapewnia natywne żele kolagenowe 3D, a ostateczną sztywność żelu można dostosować poprzez zmianę stężenia kolagenu i sieciowania.
Informacje prawne
PhotoCol is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A New Approach to Design Artificial 3D Microniches with Combined Chemical, Topographical, and Rheological Cues.
Stoecklin C, et al.
Advanced Biosystems (2018)
Ian D Gaudet et al.
Biointerphases, 7(1-4), 25-25 (2012-05-17)
Type-I collagen is an attractive scaffold material for tissue engineering due to its ability to self-assemble into a fibrillar hydrogel, its innate support of tissue cells through bioactive adhesion sites, and its biodegradability. However, a lack of control of material
Erin Maloney et al.
Micromachines, 11(2) (2020-02-23)
The current drug development pipeline takes approximately fifteen years and $2.6 billion to get a new drug to market. Typically, drugs are tested on two-dimensional (2D) cell cultures and animal models to estimate their efficacy before reaching human trials. However
Andrea Mazzocchi et al.
ACS biomaterials science & engineering, 5(4), 1937-1943 (2019-11-15)
Lung cancer is the leading cause of cancer-related death worldwide yet in vitro disease models have been limited to traditional 2D culture utilizing cancer cell lines. In contrast, recently developed 3D models (organoids) have been adopted by researchers to improve