Kluczowe dokumenty
917079
Sigma-Aldrich
PhotoHA-IRG, methacrylated hyaluronic acid bioink kit, with Irgacure
Synonim(y):
Bioink, Bioprinting 3D, HAMA, Kwas hialuronowy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
opis
Methacrylated hyaluronic acid:
Degree of methacrylation: ≥ 45-65%
Poziom jakości
sterylność
sterile; sterile-filtered
masa cząsteczkowa
Mw 100-150  kDa
skład
Product components :
Methacrylated hyaluronic acid (100 mg)
Irgacure photoinitiator (100 mg)
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Zestaw bioink 11909-IRG składa się z metakrylowanego kwasu hialuronowego (HAMA) i fotoinicjatora Irgacure. Kwas hialuronowy jest najobficiej występującym glikozaminoglikanem w organizmie, będącym ważnym składnikiem wielu tkanek w całym ciele. Kwas hialuronowy występuje w dużej ilości w macierzach zewnątrzkomórkowych, ale przyczynia się również do hydrodynamiki tkanek, ruchu i proliferacji komórek oraz uczestniczy w wielu interakcjach receptorów na powierzchni komórek. Fotoinicjator składa się z Irgacure 2959, który ma być formułowany w metanolu (metanol nie jest dołączony), co umożliwia sieciowanie UV drukowanej struktury przy 365 nm. 11909-IRG zapewnia natywne żele 3D HA, a ostateczną sztywność żelu można dostosować poprzez zmianę stężenia HA i sieciowania.
Informacje prawne
PhotoHA is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michelle T Poldervaart et al.
PloS one, 12(6), e0177628-e0177628 (2017-06-07)
In bone regenerative medicine there is a need for suitable bone substitutes. Hydrogels have excellent biocompatible and biodegradable characteristics, but their visco-elastic properties limit their applicability, especially with respect to 3D bioprinting. In this study, we modified the naturally occurring