Merck
932469
Sigma-Aldrich
4,4′,4′′-Tris(N-(naftalen-2-ylo)-N-fenyloamino)-trifenyloamina
Synonim(y):
TSPO1, Tlenek difenylo(4-(trifenylo-sililo)fenylo)fosfiny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H29OPSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
opis
μh ≈ 1.1 x 10-6 cm2 V−1 s−1
μe ≈ 5.7 x 10-6 cm2 V−1 s−1
Próba
≥97% (HPLC)
strata
0.5% TGA, > 300 °C (weight loss)
mp
236  °C
rozpuszczalność
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
λmaks.
266 nm±5 nm in dichloromethane
fluorescencja
λem 298 nm±10 nm in dichloromethane
Energia orbitalna
HOMO 6.79 eV 
LUMO 2.52 eV 
ciąg SMILES
[Si](c4ccc(cc4)[P](=O)(c6ccccc6)c5ccccc5)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C36H29OPSi/c37-38(30-16-6-1-7-17-30,31-18-8-2-9-19-31)32-26-28-36(29-27-32)39(33-20-10-3-11-21-33,34-22-12-4-13-23-34)35-24-14-5-15-25-35/h1-29H
Klucz InChI
TXBFHHYSJNVGBX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4,4′,4′′-Tris(N-(naftalen-2-ylo)-N-fenyloamino)-trifenyloamina (TSPO1), znana również jako difenylo(4-(trifenylo-sililo)fenylo)tlenek fosfiny, jest powszechnie stosowana jako przetwarzalny w roztworze fosforyzujący host w urządzeniach optoelektronicznych. Jego μh wynosi około 1,1 x 10-6 cm2 V-1 s-1, a μe około 5,7 x 10-6 cm2 V-1 s-1.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ji Su Moon et al.
RSC advances, 8(31), 17025-17033 (2018-05-09)
Two bipolar host materials, 8-(9H-carbazol-9-yl)-5-(pyridin-2-yl)-5H-pyrido[3,2-b]indole (CzCbPy) and 5-(6-(9H-carbazol-9-yl)pyridin-2-yl)-8-(9H-carbazol-9-yl)-5H-pyrido[3,2-b]indole (2CzCbPy), were synthesized for deep blue thermally activated delayed fluorescence organic light emitting diodes (TADF OLEDs). Both CzCbPy and 2CzCbPy hosts possess bipolar characteristic with high polarity, which results in high delayed
Hyun-Gu Kim et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(1), 26-30 (2018-12-14)
The development of highly efficient blue organic light-emitting diodes (OLEDs) with good stability is currently the most important issue in OLED displays and lighting. This paper reports an efficient blue fluorescent OLED based on a deep-blue-emitting phosphorescent sensitizer [(dfpysipy)2Ir(mpic)] and