Merck
932426
Sigma-Aldrich
4,4′,4′′-Tris(N-(naftalen-2-ylo)-N-fenyloamino)-trifenyloamina
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
2T-NATA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H48N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
897.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
opis
μh ≈ 3.0 x 10-6 cm2 V−1 s−1
Próba
≥99% (HPLC)
strata
0.5% TGA, > 350 °C (weight loss)
mp
247 °C
rozpuszczalność
THF: soluble
chloroform: soluble
fluorescencja
λem 490 nm±10 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO 5.1 eV 
LUMO 2.2 eV 
λ
in THF
absorpcja UV
λ: 326 nm±5 nm Amax
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)N(c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccc6ccccc6c5)c7ccc(cc7)N(c8ccccc8)c9ccc%10ccccc%10c9)c%11ccc%12ccccc%12c%11
InChI
1S/C66H48N4/c1-4-22-55(23-5-1)68(64-31-28-49-16-10-13-19-52(49)46-64)61-40-34-58(35-41-61)67(59-36-42-62(43-37-59)69(56-24-6-2-7-25-56)65-32-29-50-17-11-14-20-53(50)47-65)60-38-44-63(45-39-60)70(57-26-8-3-9-27-57)66-33-30-51-18-12-15-21-54(51)48-66/h1-48H
Klucz InChI
KDOQMLIRFUVJNT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4,4′,4′′-Tris(N-(naftalen-2-ylo)-N-fenyloamino)-trifenyloamina może być wykorzystywana w różnych zastosowaniach w elektronice organicznej i chemii materiałów, takich jak organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED), organiczne fotowoltaiki (OPV), organiczne tranzystory polowe (OFET), ogniwa słoneczne uczulane barwnikiem (DSSC), jako materiał do transportu dziur. Może być wykorzystywany w montażu struktur supramolekularnych lub polimerów koordynacyjnych, oferując możliwości projektowania i syntezy materiałów funkcjonalnych.
Warstwa wtryskowa (HIL) w organicznej diodzie elektroluminescencyjnej (OLED).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)