Merck
912182
Sigma-Aldrich
Enantioprobe (S,S)-7
≥95%
Synonim(y):
N-((1S,2S)-2-(benzyloksy)cyklopentylo)-3-(3-(but-3-yn-1-ylo)-3H-diazyryno-3-ylo)propanamid, Sonda ligandowalności, W pełni sfunkcjonalizowana enancjoproba
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N([C@@H]2[C@H](CCC2)OCc3ccccc3)C(=O)CCC1(N=N1)CCC#C
InChI
1S/C20H25N3O2/c1-2-3-13-20(22-23-20)14-12-19(24)21-17-10-7-11-18(17)25-15-16-8-5-4-6-9-16/h1,4-6,8-9,17-18H,3,7,10-15H2,(H,21,24)/t17-,18-/m0/s1
Klucz InChI
JWDFLBJRNHEKSI-ROUUACIJSA-N
Zastosowanie
Enantioprobe(S,S)-7 jest jedną z 16 w pełni sfunkcjonalizowanych, enancjomerycznych sond fragmentowych opracowanych w laboratorium Cravatt. Łącząc odkrywanie ligandów w oparciu o fragmenty (FBLD) z proteomiką chemiczną, biblioteka enantioprobe ocenia zdolność ligandów w proteomach. Każda enantioproba zawiera strukturalnie zmienny fragment do interakcji z białkami, fotoaktywowalną diazirynę do kowalencyjnego znakowania białek indukowanego promieniowaniem UV oraz bioortogonalny uchwyt alkinowy do wykrywania, wzbogacania i identyfikacji. Spośród ośmiu par enancjomerów, każda różni się jednym stereocentrum, a porównanie stereoselektywnych interakcji fragment-białko pomiędzy parami upraszcza walidację autentycznych zdarzeń wiązania białka. Sparowany fragment Enantioprobe(S,S)-7′ jest dostępny jako Enantioprobe(R,R)-7 (nr kat. 913413).
Razem, 16 enantioprobów wspiera badania ligandów w żywych komórkach, znaczącą metodę rozwoju sond chemicznych i wysiłki w zakresie odkrywania leadów w celu znalezienia substancji wiążących dla tradycyjnie ″niezrozumiałych″ celów białkowych. Strategia ta jest również kompatybilna z multipleksowaniem dla większej przepustowości.
Odczynniki pomocnicze:
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)