Merck
912913
Sigma-Aldrich
Enantioprobe (R)-4
Synonim(y):
(R)-3-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)-N-(2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)propanamide, Sonda ligandowalności, W pełni sfunkcjonalizowana enancjoproba
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.35
Kod UNSPSC:
12161600
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Enantioprobe(R)-4 jest jedną z 16 w pełni sfunkcjonalizowanych, enancjomerycznych sond fragmentowych opracowanych w laboratorium Cravatt. Łącząc odkrywanie ligandów na podstawie fragmentów (FBLD) z proteomiką chemiczną, biblioteka enantioprobe ocenia zdolność ligandów w proteomach. Każda enantioproba zawiera strukturalnie zmienny fragment do interakcji z białkami, fotoaktywowalną diazirynę do kowalencyjnego znakowania białek indukowanego promieniowaniem UV oraz bioortogonalny uchwyt alkinowy do wykrywania, wzbogacania i identyfikacji. Spośród ośmiu par enancjomerów, każda różni się jednym stereocentrum, a porównanie stereoselektywnych interakcji fragment-białko między parami upraszcza walidację autentycznych zdarzeń wiązania białka. Sparowany fragment Enantioprobe(R)-4 jest dostępny jako Enantioprobe(S)-4 (cat#913189).
Razem, 16 enantioprobów wspiera badania ligandów w żywych komórkach, znaczącą metodę rozwoju sond chemicznych i wysiłki w zakresie odkrywania leadów w celu znalezienia substancji wiążących dla tradycyjnie "nieredukowalnych" celów białkowych. Strategia ta jest również kompatybilna z multipleksowaniem dla większej przepustowości.
Odczynniki pomocnicze:
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Ligandability describes the propensity of a protein target to bind a small molecule with high affinity. It is a precursor to evaluating druggability, which requires more advanced translational pharmacological effects and drug-like properties in vivo.