Merck
931853
Sigma-Aldrich
SPhos Pd G6 acylation
greener alternative
≥95%
Synonim(y):
(SPhos)Pd(4-CH2CH2CONHSPh)Br
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H47BrNO6PPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
843.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Acylacja SPhos Pd G6 jest kompleksem addycji oksydacyjnej (OAC) SPhos do stosowania w biokoniugacji. Zawieszona grupa funkcyjna NHS umożliwia sprzęganie z aminami białkowymi poprzez selektywną acylację. Białko-OAC można następnie poddać reakcji z drugim białkiem zawierającym cysteinę. To proste podejście pozwala na homodimeryzację białek, a także tworzenie koniugatów przeciwciało-białko.
Dowiedz się więcej o prekatalizatorach G6 Buchwald.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Prekatalizatory Buchwald G6 to utleniające kompleksy addycyjne, które są stabilne termicznie, odporne na powietrze i wilgoć. Aktywacja katalizatora nie wymaga zasady i generuje nieszkodliwe produkty uboczne.
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.