Merck
926116
Sigma-Aldrich
(R,R)-Ts-DENEB
Synonim(y):
stereoizomer chloro[4-metylo-N-[(1R,2R)-2-[(S)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-metylofenylo]metoksy]etylo]amino-κN]-1,2-difenyloetylo]benzenosulfonamidato-κN]rutenu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H33ClN2O3RuS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
650.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Ru+2].[S](=O)(=O)([N-][C@@H]([C@H](NCCOCc4ccc(cc4)C)c3ccccc3)c2ccccc2)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
Klucz InChI
INKUCOHLIHBSDN-ZAMYOOMVSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
(R,R)-Ts-12161 jest kompleksem rutenu z wiązaniem oksylowym do stosowania jako wydajny asymetryczny katalizator uwodornienia.
Informacje prawne
Produkt Takasago.
Wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)