Merck
926124
Sigma-Aldrich
(S,S)-Ts-DENEB
Synonim(y):
stereoisomer of Chloro[4-methyl-N-[(1S,2S)-2-[(R)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]benzenesulfonamidato-κN]ruthenium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H33ClN2O3RuS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
650.19
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
Powiązane kategorie
Zastosowanie
(S,S)-Ts-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Informacje prawne
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3