Merck
926140
Sigma-Aldrich
(S,S)-Ms-DENEB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29ClN2O3RuS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
574.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
(S,S)-Ms-12161 jest kompleksem rutenu z wiązaniem oksylowym do stosowania jako wydajny asymetryczny katalizator uwodornienia.
Informacje prawne
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)