Merck
926132
Sigma-Aldrich
(R,R)-Ms-DENEB
Synonim(y):
stereoisomer of Chloro[N-[(1R,2R)-2-[(S)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]methanesulfonamidato-κN]ruthenium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29ClN2O3RuS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
574.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
(R,R)-Ms-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Opakowanie
Package under a dry inert gas.
Informacje prawne
Product of Takasago. For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)