Merck
717789
Sigma-Aldrich
[((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)(p-tosyl)amido](p-cymene)ruthenium(II) tetrafluoroborate
97%
Synonim(y):
RuBF4(p-cymene)[(R,R)-TS-DPEN]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H35BF4N2O2RuS
Masa cząsteczkowa:
687.56
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
mp
207-212 °C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru+])[C@@H]([C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.BF4.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;2-1(3,4)5;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;;/q-1;;-1;+2/t20-,21-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
BMEOXNQRLZPIDE-AGEKDOICSA-N
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)