923540
Cleaning solution for screen printing Ag ink
Synonim(y):
Cleaning solution for S-CS21303, FS21511, S-CS01520, S-CS21306, S-CS51308
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<110 kPa ( 50 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
kolor
colorless
tw
101.3-191.1 °C
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
<1 (Relative)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)