Kluczowe dokumenty
907731
Benzoic acid, 4-isocyanato-ethylene glycol bis lactic acid ester
Synonim(y):
Izocyjanian, Wchłanialny izocyjanian
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20N2O10
Masa cząsteczkowa:
496.42
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder or solid
kolor
white to yellow
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kwas benzoesowy, ester 4-izocyjanianu glikolu etylenowego bis kwasu mlekowego jest wysoce reaktywnym wchłanialnym izocyjanianem. Biodegradowalne wiązanie w tym monomerze pochodzi z grup biokompatybilnych. Ten nowy monomer umożliwia syntezę biodegradowalnych poliuretanów, które mają porównywalne właściwości mechaniczne z dostępnymi na rynku poliuretanami klasy medycznej.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)