Merck
907790
Sigma-Aldrich
6-(4-Isocyanato-phenoxy)-hexanoic acid 2-[6-(4-isocyanato-phenoxy)-hexanoyloxy]-ethyl ester
Synonim(y):
Absorbable isocyanate, Isocyanate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32N2O8
Masa cząsteczkowa:
524.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Postać
powder
kolor
white to yellow
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
6-(4-Isocyanato-phenoxy)-hexanoic acid 2-[6-(4-isocyanato-phenoxy)-hexanoyloxy]-ethyl ester is a highly reactive absorbable isocyanate. The biodegradable linkage in this monomer is derived from biocompatible groups. This novel monomer enables the synthesis of biodegradable polyurethanes that possess comparable mechanical properties with commercially available medical grade polyurethanes.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)