Kluczowe dokumenty
916862
Sigma-Aldrich
NanoFabTx device accessory
tubing, 100 μm FEP, 10 m, with ferrules
About This Item
Kod UNSPSC:
41105100
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.23
opis
Microfluidic hardware kit component:
Tubing 10m, 100μm FEP with ferrules x1
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
Opis ogólny
Akcesorium do urządzenia NanoFabTx, rurka, 100 μm FEP z króćcami, 10 m jest elementem naszego zestawu mikroprzepływowego NanoFabTx do syntezy cząstek o wielkości 1-5 μm (911860). Zestaw zawiera dodatkowo protokół, rozdzielacz i dodatkowe akcesoria do syntezy opartej na mikroprzepływie. Fluorowany etylenopropylen (FEP) to wytrzymały, elastyczny kopolimer tetrafluoroetylenu i heksafluoropropylenu, idealny do urządzeń do przetwarzania płynów, gdy wymagana jest odporność chemiczna, wysoka czystość i niska sztywność.
Zastosowanie
Akcesorium do urządzenia NanoFabTx, rurka, 100 μm FEP z końcówkami, 10 m może być używane jako zamiennik komponentu w naszym zestawie mikroprzepływowym NanoFabTx do syntezy cząstek o wielkości 1-5 μm (911860).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Samar Damiati et al.
Genes, 9(2) (2018-02-22)
Microfluidic devices present unique advantages for the development of efficient drug carrier particles, cell-free protein synthesis systems, and rapid techniques for direct drug screening. Compared to bulk methods, by efficiently controlling the geometries of the fabricated chip and the flow