Kluczowe dokumenty
917265
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
22G, 0.50″, 50/box
Synonim(y):
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
Kod UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
Poziom jakości
opis
Tapered dispensing tips, polypropylene, 22 gauge, blue, ID 0.016″, 50/box
Zastosowanie
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)