Kluczowe dokumenty
917273
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
20G, 0.50″, 50/box
Synonim(y):
Dysza do biodruku, Materiały eksploatacyjne do biodruku 3D
About This Item
Kod UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
Poziom jakości
opis
Tapered dispensing tips, polypropylene, 20 gauge, pink, ID 0.023″, 50/box
Zastosowanie
Stożkowa konstrukcja zapewnia płynny przepływ lepkich płynów i jest odporna na zatykanie podczas dozowania materiałów wypełnionych cząstkami stałymi.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)