Merck
910805
Sigma-Aldrich
mPEG12-hydrazide
average MN 650 (by NMR), chemical modification reagent carboxyl reactive, hydrazide, methoxy
Synonim(y):
Glikol polietylenowy, Metoksy-PEG-HZ, mPEG-hydrazyd
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H58N2O14
Masa cząsteczkowa:
646.77
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
mPEG12-hydrazide,
opis
Ω-end: Hydrazide
α-end: methoxy
Formularz
solid or liquid
masa cząsteczkowa
average Mn 650 (by NMR)
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
kolor
colorless to white
Ω-koniec
hydrazide
α-koniec
methoxy
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Glikole polietylenowe (PEG) to zatwierdzone przez FDA hydrofilowe polimery. Są nietoksyczne, nieimmunogenne i nieantygenowe i są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach biomedycznych, takich jak biokoniugacja, dostarczanie leków, funkcjonalizacja powierzchni i inżynieria tkankowa. Methoxy PEG Hydrazide reaguje z aldehydami i ketonami, dając stabilne hydrazony w jednym etapie; może również reagować z aktywowanymi kwasami karboksylowymi.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)