Merck
JKA3060
Sigma-Aldrich
mPEG5K-Hydrazide
average Mn 5,000
Synonim(y):
mPEG-Hydrazide, Methoxy-PEG-HZ, Polyethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHNH2
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Methoxy PEG Hydrazide reacts with aldehydes and ketones to give stable hydrazones in a single step; it can also react with activated carboxylic acids.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhou, Z., et al.
Bioconjugate Chemistry, 25(1) (2013)