Merck
908541
Sigma-Aldrich
Ni(IPr*OMe)(phenyl acrylate)2
Synonim(y):
Katalizator Montgomery Ni
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C87H72N2NiO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1300.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
[Ni].N8(CN(C=C8)c9c(cc(cc9C(c%13ccccc%13)c%12ccccc%12)OC)C(c%11ccccc%11)c%10ccccc%10)c3c(cc(cc3C(c7ccccc7)c6ccccc6)OC)C(c5ccccc5)c4ccccc4.O(c2ccccc2)C(=O)C=C.O(c1ccccc1)C(=O)C=C
InChI
1S/C69H58N2O2.2C9H8O2.Ni/c1-72-58-45-60(64(50-27-11-3-12-28-50)51-29-13-4-14-30-51)68(61(46-58)65(52-31-15-5-16-32-52)53-33-17-6-18-34-53)70-43-44-71(49-70)69-62(66(54-35-19-7-20-36-54)55-37-21-8-22-38-55)47-59(73-2)48-63(69)67(56-39-23-9-24-40-56)57-41-2
Klucz InChI
CYALLPYVCSBFMX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ni(IPr*OMe)(akrylan fenylu)2 to prekatalizator NHC-Ni(0) opracowany w laboratorium Montgomery'ego, stosowany do różnych transformacji syntetycznych, w tym sprzęgania redukcyjnego aldehydów i alkinów oraz N-arylowania amin.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.