Merck
901194
Sigma-Aldrich
(t-Bu)2PMe-Pd-G3
95%
Synonim(y):
Metanosulfoniano (di-tert-butylo) metylofosfino (2-amino-1,1-bifenylo-2-ylo) pallad(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H34NO3PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
529.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
160-173 °C (decomp)
ciąg SMILES
CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C.NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1
InChI
1S/C12H10N.C9H21P.CH4O3S.Pd/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-8(2,3)10(7)9(4,5)6;1-5(2,3)4;/h1-6,8-9H,13H2;1-7H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
SSBARXQHJYOPIL-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Prekatalizator trzeciej generacji Buchwald.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)