Merck
901197
Sigma-Aldrich
(t-Bu)2PhP Pd G3
95%
Synonim(y):
Methanesulfonato (di-tert-butyl) phenylphosphino (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II), PPh(t-Bu)2-Pd-G3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H36NO3PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
592.04
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
163-169 °C (decomp.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C1=CC=CC=C1.NC2=C(C3=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C3)C=CC=C2
InChI
1S/C14H23P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h7-11H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
IQWMOOOMAPPAMZ-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Third-generation Buchwald precatalyst.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)