Merck
900275
Sigma-Aldrich
(t-Bu)PhCPhos
95%
Synonim(y):
2-[(tert-butylo)fenylofosfino]-2′,6′-bis(N,N-dimetyloamino)bifenyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H33N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
112 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
P(C(C)(C)C)(c2c(cccc2)c3c(cccc3N(C)C)N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C26H33N2P/c1-26(2,3)29(20-14-9-8-10-15-20)24-19-12-11-16-21(24)25-22(27(4)5)17-13-18-23(25)28(6)7/h8-19H,1-7H3
Klucz InChI
HTHOMNNVAUPLKK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(t-Bu)PhCPhos to kompleks Pd G3 z grupy Buchwald oferujący najlepszą w swojej klasie wydajność w arylacji sterycznie utrudnionych amin pierwszorzędowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paula Ruiz-Castillo et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(8), 3085-3092 (2015-02-05)
We report the Pd-catalyzed arylation of very hindered α,α,α-trisubstituted primary amines. Kinetics-based mechanistic analysis and rational design have led to the development of two biarylphosphine ligands that allow the transformation to proceed with excellent efficiency. The process was effective in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900275-1G4061826655948
900275-250MG4061833244289