Merck
900398
Sigma-Aldrich
SnAP-ex 3-N-Boc P Reagent
95%
Synonim(y):
tert-Butyl (4-amino-1-(tributylstannyl)butyl)carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H46N2O2Sn
Masa cząsteczkowa:
477.31
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
paste
współczynnik refrakcji
n/D 1.4963
gęstość
1.1316 g/mL
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
SnAP reagents provide a one-step route, in tandem with various aldehyde substrates, to saturated N-heterocycles. The synthesis of N-heterocycles through SnAP reagents requires mild reaction conditions, and aldehydes bearing aryl, heteroaryl, glyoxyl, aliphatic, and halogenated groups are well tolerated. This product was introduced in collaboration with the Bode research group.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
SnAP-eX reagents for the synthesis of exocyclic 3-amino-and 3-alkoxypyrrolidines and piperidines from aldehydes.
Luescher M U and Bode J W
Organic Letters, 18(11), 2652-2655 (2016)