Merck
707937
Sigma-Aldrich
cis-Tributyl[2-ethoxyethenyl]stannane
97%
Synonim(y):
(Z)-Tributyl[2-ethoxyethenyl]stannane, cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethylene, Tributyl((Z)-2-ethoxyvinyl)stannane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H34OSn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479
bp
84-87 °C/1 mmHg
gęstość
1.082 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C/OCC
InChI
1S/C4H7O.3C4H9.Sn/c1-3-5-4-2;3*1-3-4-2;/h1,3H,4H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
WARKYKQCOXTIAO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)