Merck
367265
Sigma-Aldrich
Trimethyl(tributylstannyl)silane
97%
Synonim(y):
Tributyl(trimethylsilyl)stannane, (Tributylstannyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)tributylstannane, (Trimethylsilyl)tributyltin
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]3SnSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.24
Beilstein:
4127163
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
102-103 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C4H9.C3H9Si.Sn/c3*1-3-4-2;1-4(2)3;/h3*1,3-4H2,2H3;1-3H3;
Klucz InChI
MZUUBYSIDDKUKE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)