Kluczowe dokumenty
857327
L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride
≥95%
Synonim(y):
L-Cys(OMe)OMe-HCl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]22/D −36.0°, c = 4% in methanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182-183 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](N)C(=O)OC
InChI
1S/C8H16N2O4S2.2ClH/c1-13-7(11)5(9)3-15-16-4-6(10)8(12)14-2;;/h5-6H,3-4,9-10H2,1-2H3;2*1H/t5-,6-;;/m0../s1
Klucz InChI
QKWGUPFPCRKKMQ-USPAICOZSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?