Kluczowe dokumenty
410209
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Chlorowodorek estru metylowego (R)-cysteiny
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
L-Cysteine methyl ester hydrochloride, 98%
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −1.8°, c = 10 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
142 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
Klucz InChI
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?