Merck
698253
Sigma-Aldrich
Tris(3,5-dimethylphenyl)phosphine
96%
Synonim(y):
Tri-3,5-xylylphosphine
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2C6H3]3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
160-165 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cc(C)cc(C)c3
InChI
1S/C24H27P/c1-16-7-17(2)11-22(10-16)25(23-12-18(3)8-19(4)13-23)24-14-20(5)9-21(6)15-24/h7-15H,1-6H3
Klucz InChI
XRALRSQLQXKXKP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Cu / diphosphine-catalyzed asymmetric hydrogenation of heteroaromatic ketones and enones
  • Highly selective rhodium-catalyzed hydrogenation reactions
  • Classical versus kinetic resolution in preparation of privileged silicon-stereogenic silanaphthalenes
Used for kinetic resolution of donor-functionalized secondary alcohols via Cu-H-catalyzed stereoselective silylation by dehydrogenative Si-O coupling with Si-stereogenic silanes
Used for comparative studies of conformational rigidity of silicon-stereogenic silanes in asymmetric catalysis
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daichi Kakizoe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(43), 14804-14811 (2017-10-19)
We report the synthesis and photophysical properties of Cu(i) complexes with 1,10-phenanthroline (phen) and monodentate phosphine ligands. Single crystal X-ray structural analysis revealed that these have three-coordinated trigonal planar geometries. We also found that one of them, [Cu(phen)(Johnphos)]BF
Global Trade Item Number
SKUGTIN
698253-1G4061826700808