Merck
694118
Sigma-Aldrich
Cyclohexylallene
97%
Synonim(y):
(1,2-Propadienyl)cyclohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483
tw
56-57 °C/15 mmHg
gęstość
0.839 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C=C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h6,9H,1,3-5,7-8H2
Klucz InChI
CQHBBSICMXUMIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)